Merck
499145
Sigma-Aldrich
アンモニア 溶液
Ammonia solution
7 N in methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥21,700
1 L
¥62,300
¥21,700
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥21,700
1 L
¥62,300
About This Item
化学式:
NH3
CAS番号:
分子量:
17.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
¥21,700
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
濃度
6.5-7.5 M (by NaOH, titration)
7 N in methanol
不純物
≤0.1% water (Karl Fischer)
密度
0.779 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N
InChI
1S/H3N/h1H3
InChI Key
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アンモニア溶液は、さまざまな液体製剤のpH調整剤または緩衝剤として一般的に使用されます。一部の化学反応では塩基としても機能します。
アプリケーション
アンモニア溶液 (7Nメタノール性アンモニア) は、以下の合成に使用できます:      
  • マイクロ波照射下での対応するハロゲン化物からの第一級アミンのハロゲン化水素塩。      
  • N-アルキルビス(シアノエチル)アミンのラネーニッケル触媒水素化によるN-アルキルビス(3-アミノプロピル)アミン。
  • 2-メトキシカルボニルキノキサリンのアンモノリシスによる2-キノキサリンカルボキサミド。
アンモニア溶液(7Nメタノール溶解アンモニア)は、トリオキソランの調製に使用されています。[1]また、マイクロウェーブ照射下、一級アミンのハロゲン化水素塩(HX)の調製にも使用されます。[2]
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
499145-PZ:
499145-4X100ML:4548173348360
499145-1L:4548173163802
499145-BULK:
499145-100ML:4548173163796
499145-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Weak base dispiro-1,2,4-trioxolanes: potent antimalarial ozonides.
Tang Y, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 17(5), 1260-1265 (2007)
Microwave-assisted synthesis of primary amine HX salts from halides and 7M ammonia in methanol.
Saulnier MG, et al.
Tetrahedron Letters, 45(2), 397-399 (2004)
Ledgard J.
The Preparatory Manual of Explosives., 41-41 (2007)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 65-66 (1994)
Patricia A Wright et al.
Respiratory physiology & neurobiology, 184(3), 231-240 (2012-08-23)
In this review we pose the following seven questions related to ammonia and fish that represent gaps in our knowledge. 1. How is ammonia excretion linked to sodium uptake in freshwater fish? 2. How much does branchial ammonia excretion in
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
    • 1件のレビュー
    • 0件の投票
    星1/5個です。
    役に立ちましたか?
    1. Sigma-Aldrich Corporationからの回答:
      Thank you for your rating. We encourage customers who experience problems with our products to call or email us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.
  1. 1件の評価のみのレビュー