Merck
779423
Sigma-Aldrich
アンモニア 溶液
4 M in methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥28,300
1 L
¥96,200
¥28,300
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥28,300
1 L
¥96,200
About This Item
化学式:
NH3
CAS番号:
分子量:
17.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥28,300
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
濃度
3.6-4.4 M (back titration with NaOH)
3400-4400 mmol/L (back titration with NaOH)
4 M in methanol
SMILES記法
N
InChI
1S/H3N/h1H3
InChI Key
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
アンモニア溶液(アンモニアメタノール溶液)は、特徴的な強い臭いを持った無色の気体です。水、アルコール、クロロホルム、エーテル、エタノール、メタノールによく溶けます。アンモニア溶液は、塩基として一般的に使用されます。
アプリケーション
  • 統合アプローチが慢性萎縮性胃炎のラットモデルにおける胃粘膜損傷に対する Zuojin Pill の治療メカニズムを明らかにしました。: この研究では、実験セットアップでアンモニア溶液を使用して Zuojin Pill の多面的な薬理学的効果を調査し、胃粘膜損傷に対する保護メカニズムの理解に貢献しました(Chen L et al., 2024)。
  • 亜鉛源としてガルバニック廃棄物スラッジを使用した亜鉛アンモニウムリン酸の合成に関する研究。: 持続可能な慣行に焦点を当てたこの研究では、産業廃棄物から亜鉛アンモニウムリン酸を合成する際にアンモニア溶液を使用し、リサイクルと環境保護のための新しい方法を強調しています(Morgovan CM et al., 2024)。
  • 感染性尿路結石におけるストルバイト核形成と成長における亜鉛イオンの役割を理解する。: この冶金研究では、アンモニア溶液が亜鉛イオンと相互作用してストルバイト結晶の形成に影響を与える方法を調査し、尿路感染症の病理学的プロセスを理解するために重要です(Prywer J et al., 2024)。
  • イオン液体ベースの水性二相システムを使用して、LiFePO4 バッテリーカソード材料から金属をリサイクルします。: アンモニア溶液は、使用済み電池から貴重な金属をリサイクルするための革新的なイオン液体システムで使用され、持続可能な材料管理に貢献しています(Li X et al., 2024)。
  • ZnO ナノ結晶の高効率で再現性の高い超音波化学合成。: この研究では、ZnO ナノ結晶の超音波化学合成におけるアンモニア溶液の使用を実証し、高品質のナノ材料を製造するための再現可能な方法を提示しています(Fioravanti A et al., 2024)。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
57.2 °F - open cup
引火点(℃)
14 °C - open cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
779423-100ML:4548173335988
779423-VAR:
779423-1L:4548173335995
779423-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Marion Vallet et al.
Kidney international, 88(1), 137-145 (2015-03-12)
Recent studies suggest that alkalinizing treatments improve the course of chronic kidney disease (CKD), even in patients without overt metabolic acidosis. Here, we tested whether a decreased ability in excreting urinary acid rather than overt metabolic acidosis may be deleterious
Ledgard J.
The Preparatory Manual of Explosives., 41-41 (2007)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 65-66 (1994)
S F Chew et al.
Journal of fish biology, 84(3), 603-638 (2014-01-21)
With the development of air-breathing capabilities, some fishes can emerge from water, make excursions onto land or even burrow into mud during droughts. Air-breathing fishes have modified gill morphology and morphometry and accessory breathing organs, which would tend to reduce
Olivier Braissant et al.
Journal of inherited metabolic disease, 36(4), 595-612 (2012-10-31)
Hyperammonemia can be caused by various acquired or inherited disorders such as urea cycle defects. The brain is much more susceptible to the deleterious effects of ammonium in childhood than in adulthood. Hyperammonemia provokes irreversible damage to the developing central
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf