Merck
676101
Sigma-Aldrich
Ammonia-15N solution
98 atom % 15N, 7 M in methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
15NH3
分子量:
18.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % 15N
濃度
7 M in methanol
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[15NH3]
InChI
1S/H3N/h1H3/i1+1
InChI Key
QGZKDVFQNNGYKY-OUBTZVSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
676101-VAR:
676101-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)