アプリケーション
- 有益なアルカリ性条件を確保するための pH 調整剤として。
- 塩化銀沈殿物を使用してジアンミン塩化銀(I)錯体を調製。
- コロイドインクの調製。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
42.8 °F - closed cup
引火点(℃)
6 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
341428-4X100ML:
341428-BULK:
341428-800ML:4548173137711
341428-100ML:4548173137674
341428-VAR:
341428-5ML:4548173137704
341428-20L:4548173137681
341428-2L:4548173137698