Merck
718939
Sigma-Aldrich
アンモニア 溶液
0.4 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥23,200
¥23,200
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥23,200
About This Item
化学式:
NH3
CAS番号:
分子量:
17.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
濃度:
0.30-0.50 M (by NaOH, titration)
0.4 M in THF
¥23,200
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
濃度
0.30-0.50 M (by NaOH, titration)
0.4 M in THF
テクニック
tissue culture: suitable (plant)
密度
0.881 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N
InChI
1S/H3N/h1H3
InChI Key
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アンモニアの用途:
  • 無尾類のオタマジャクシのフェロモン[1]
  • 植物に栄養を与える土壌の栄養素[2]
土壌のアンモニア酸化能に対する古細菌や細菌の寄与に関する研究[3]
アンモニアとキセノンの、Thermotoga maritimaから得たイミダゾールグリセロールリン酸合成酵素との相互作用[4]
ネッタイシマカ(Aedes aegypti)の脂肪体や中腸組織におけるアンモニアの代謝[5]
アンモニア酸化細菌による使用[6]
アンモニウム溶液は量子カスケードレーザー(QCL)技術を用いた硝酸アンモニウムの分解により生成するアンモニアの検出で使用されました。[7]
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-7.6 °F
引火点(℃)
-22 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
718939-BULK:
718939-VAR:
718939-100ML:4548173301419
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Patricia Y Scaraffia et al.
Journal of insect physiology, 56(9), 1040-1049 (2010-03-09)
In order to understand at the tissue level how Aedes aegypti copes with toxic ammonia concentrations that result from the rapid metabolism of blood meal proteins, we investigated the incorporation of (15)N from (15)NH(4)Cl into amino acids using an in
I. Arix, et al.,
BMC plant biology, 11 (2011)
Anne E Taylor et al.
Applied and environmental microbiology, 76(23), 7691-7698 (2010-10-05)
A method was developed to determine the contributions of ammonia-oxidizing archaea (AOA) and ammonia-oxidizing bacteria (AOB) to the nitrification potentials (NPs) of soils taken from forest, pasture, cropped, and fallowed (19 years) lands. Soil slurries were exposed to acetylene to
Christoph Liebold et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 19(9), 1774-1782 (2010-07-29)
The imidazole glycerol phosphate (ImGP) synthase from the hyperthermophilic bacterium Thermotoga maritima is a 1:1 complex of the glutaminase subunit HisH and the cyclase subunit HisF. It has been proposed that ammonia generated by HisH is transported through a channel
Y B Manteifel et al.
Physiological research, 60 Suppl 1, S185-S191 (2011-07-23)
In laboratory experiments, conspecific excretions and ammonia solutions evoked avoidance reactions in tadpoles of three anuran species, Bufo bufo, Rana temporaria, and Rana arvalis. A differential sensitivity of ammonia chemoreception was determined for two anuran species. For Bufo bufo tadpoles