Merck
34442
Sigma-Aldrich
アセトニトリル
≥99.9% (GC), suitable for cDNA synthesis, DNA synthesis
別名:
ACN, エチルニトリル, シアノメタン, シアン化メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2.5 L
¥64,600
¥64,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2.5 L
¥64,600
About This Item
化学式:
CH3CN
CAS番号:
分子量:
41.05
Beilstein:
741857
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
eCl@ss:
39031501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.03
bp:
81-82 °C (lit.)
¥64,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
アセトニトリル, suitable for DNA synthesis, ≥99.9% (GC)
蒸気密度
1.41 (vs air)
蒸気圧
72.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
973 °F
expl. lim.
16 %
テクニック
DNA synthesis: suitable
cDNA synthesis: suitable
不純物
≤0.0001% free alkali (as NH3)
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% water (Karl Fischer)
屈折率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Modified QuEChERS method combined with ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry: This research utilizes acetonitrile′s excellent solvent properties for the detection of cyclopiazonic acid in feeds. The method enhances the efficiency and accuracy of chemical analyses in food safety, demonstrating acetonitrile′s pivotal role in ensuring the quality of agricultural products (Peng et al., 2024).
  • Liquid Chromatographic Enantioseparation of Newly Synthesized Fluorinated Tryptophan Analogs: Highlighting its use in pharmaceutical research, acetonitrile is employed in the chromatographic enantioseparation of complex amino acids, essential for drug development and molecular pharmacology studies (Tanács et al., 2024).
  • Synthesis and Application of 1,8-Naphthalimide Derivatives Fluorescent Probe: Acetonitrile′s versatility is showcased in the synthesis of fluorescent probes for environmental monitoring. Its application in detecting and measuring environmental pollutants highlights its significant impact on ecological research and safety (Negi et al., 2024).
その他情報
The article number 34442-4X2.5L will be discontinued. Please order the single bottle 34442-2.5L which is physically identical with the same exact specifications.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34442-100ML:4548173259062
34442-BULK:
34442-45L:4548173259079
34442-7L:
34442S-18L:
34442S-1385L:4548173259093
34442-6X100ML:4548173259086
34442-VAR:
34442-2.5L:4548173373539
34442-4X2.5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Timo Glatter et al.
Molecular systems biology, 5, 237-237 (2009-01-22)
Protein complexes represent major functional units for the execution of biological processes. Systematic affinity purification coupled with mass spectrometry (AP-MS) yielded a wealth of information on the compendium of protein complexes expressed in Saccharomyces cerevisiae. However, global AP-MS analysis of
Divya Subramonian et al.
Journal of proteome research, 13(9), 3905-3918 (2014-07-30)
SUMOylation is an essential posttranslational modification and regulates many cellular processes. Dysregulation of SUMOylation plays a critical role in metastasis, yet how its perturbation affects this lethal process of cancer is not well understood. We found that SUMO-2/3 modification is
Changting Xiao et al.
Diabetes, 63(7), 2394-2401 (2014-03-04)
The dipeptidyl peptidase-4 inhibitor sitagliptin, an antidiabetic agent, which lowers blood glucose levels, also reduces postprandial lipid excursion after a mixed meal. The underlying mechanism of this effect, however, is not clear. This study examined the production and clearance of
N Sorvillo et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 12(5), 670-679 (2014-07-01)
Acquired deficiency of ADAMTS13 causes a rare and life-threatening disorder called thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP). Several studies have shown that aberrant glycosylation can play an important role in the pathogenesis of autoimmune diseases.N-linked glycosylation and putative O-fucosylation sites have been
Hélène Hall et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 9), 2493-2508 (2014-07-27)
The neuropathological substrate of dementia in patients with Parkinson's disease is still under debate, particularly in patients with insufficient alternate neuropathology for other degenerative dementias. In patients with pure Lewy body Parkinson's disease, previous post-mortem studies have shown that dopaminergic