蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
47 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
自己発火温度
894 °F
expl. lim.
1.8 %, 37 °F
8 %
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(for analytical testing)
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
bp
85-91 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
密度
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
SMILES記法
CC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
InChI Key
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
41.0 °F - closed cup
引火点(℃)
5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
112992-1L:4548173103129
112992-BULK:
112992-4X2L:4548173103143
112992-2L:4548173103136
112992-18L:4548173103112
112992-VAR:
112992-100ML:
112992-VAR-D:
112992-2.5L:
112992-4X2.5L:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).