Merck
90871
Supelco
酢酸イソプロピル
analytical standard
別名:
酢酸イソプロピルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥16,700
10 ML
¥23,000
¥16,700
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥16,700
10 ML
¥23,000
About This Item
化学式:
CH3COOCH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
102.13
Beilstein:
1740761
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥16,700
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
47 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.8% (GC)
自己発火温度
894 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
1.8 %, 37 °F
8 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
n20/D 1.377
bp
85-91 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
密度
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
InChI Key
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酢酸イソプロピルは、酢酸のイソプロピルエステルです。メソポーラスAl-MCM-41(Si/Al = 55、104)およびAl, Zn-MCM-41(Si/(Al+Zn) = 52)モレキュラーシーブ触媒によるm-クレゾール[1]のアルキル化に関与します。様々な化粧品や食品に香りを取り入れるために広く使用されています。高圧でのCO2との2成分混合物の気液平衡が評価されています。[2]無色[3]の可燃性液体[4]であり、心地よいフルーティーな香りを持っています。[5]
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については、製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについては、テクニカルサービスにご連絡ください。
酢酸イソプロピルは、水サンプル[6]および有機溶媒混合物[7]中の分析物をさまざまなガスクロマトグラフィー(GS)法で測定する際に、分析標準物質として使用できます。
酢酸イソプロピルをモデル含酸素化合物として使用し、様々なオキシ誘導体化合物の酸化に対するLa0.8Sr0.2MnO3+xペロブスカイト触媒の触媒効率を評価できます。[8]N,N-ジメチル-2-[5-(シアノメチル)-1H-インドール-3-イル]エチルアミンの抽出試薬として使用できます。[9]
おすすめ製品
NMRについては、メルクのオンラインプラットフォームChemisTwin®で、入手可能な本製品のデジタル標準物質を検索してください。このデジタル版をChemisTwin®で使用して、サンプルの同一性確認および化合物の定量(デジタル外部標準を使用)を行うことができます。2~3回マウスをクリックするだけで、この物質のNMRスペクトルを確認し、お客様のサンプルとオンラインで比較することができます。詳細はこちらをご覧いただき、無料トライアルを開始してください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
41.0 °F - closed cup
引火点(℃)
5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
90871-5ML-F:4548173183008
90871-VAR-F:
90871-BULK-F:
90871-10ML-F:4548173182988
90871-1ML-F:4548173182995
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
Cheremisinoff.PN et al.
Industrial Solvents Handbook, Revised And Expanded, (2) (2003)
Pohanish.PR et al.
HazMat Data: For First Response, Transportation, Storage, and Security, (2) (2005)
Patnaik P et al.
A Comprehensive Guide to the Hazardous Properties of Chemical Substances (2007)
Detection of trace constituents by gas chromatography. Analysis of polluted atmosphere
Farrington PS, et al.
Analytical Chemistry, 31(9), 1512-1516 (1959)
Gas chromatographic analysis of organic solvent mixtures on capillary columns of different polarity
Rastogi SC
Chromatographia, 37(3-4), 211-214 (1993)
資料
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.