certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1350104
蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
47 mmHg ( 20 °C)
APIファミリー
isopropyl acetate
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
894 °F
expl. lim.
1.8 %, 37 °F
8 %
包装
pkg of 3x1.2 mL
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
bp
85-91 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
密度
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
InChI Key
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
39.2 °F
引火点(℃)
4 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR2109-3X1.2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ