Merck
360473
Sigma-Aldrich
2-ブタノン
ACS reagent, ≥99.0%
別名:
MEK, エチルメチルケトン, メチルエチルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5COCH3
CAS番号:
分子量:
72.11
Beilstein:
741880
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード:
ACS reagent
アッセイ:
≥99.0%
bp:
80 °C (lit.)
蒸気圧:
71 mmHg ( 20 °C)
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
2.49 (vs air)
蒸気圧
71 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
自己発火温度
960 °F
expl. lim.
10.1 %
不純物
≤0.0005 meq/g Titr. acid
≤0.20% water
蒸発残留物質
≤0.0025%
APHA: ≤15
屈折率
n20/D 1.379 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
密度
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI Key
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-ブタノンは、酸化反応活性化剤、抽出剤、溶媒、化学中間体として化学産業で使用できる有機化合物です。2-ブタノールの接触脱水素により生成できます。
アプリケーション
2-ブタノンは以下の溶媒として使用できます:
  • 重合反応によりポリオールとジイソシアネートを反応させることで水性ポリウレタンを合成。
  • 6員環状カーボネートを合成するための、オキセタンと二酸化炭素のAl触媒による化学選択的カップリング。
特徴および利点
  • 低沸点溶媒
  • 高い溶解力
  • 粘度に対して溶解物が高比率
  • 固体含有量や粘度に影響を与えることなく、幅広い炭化水素と混和可能
  • 密度が低いため、体積/質量比が良好
  • 高い蒸発速度
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
30.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-1 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
360473-BULK:
360473-20L:4548173139425
360473-3L:4548173261911
360473-VAR:
360473-6X500ML:4548173139487
360473-4L:4548173139449
360473-18L:4548173139401
360473-2L:4548173139432
360473-2.5L:
360473-CH:
360473-500ML:4548173139463
360473-6X1L:4548173139470
360473-1L:4548173139418
360473-4X4L:4548173139456
360473-18L-CS:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
A simple one-pot multicomponent synthesis of an octahedral nanocontainer molecule.
Liu X and Warmuth R.
Nature Protocols, 2(5), 1288-1296 (2007)
C Philippe et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 69(9), 1212-1217 (2011-05-10)
[(11)C]PIB is still the standard PET compound for Alzheimer imaging targeting beta-amyloid plaques. We aimed to establish a fully-automated procedure for the synthesis and purification of [(11)C]PIB with a high degree of reliability and improved specific activity as well as
A volumetric and viscosity study for the mixtures of 1-n-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate ionic liquid with acetonitrile, dichloromethane, 2-butanone and N, N-dimethylformamide.
Wang J, et al.
Green Chemistry, 5(5), 618-622 (2003)
L B Goldsmith et al.
Contact dermatitis, 19(5), 348-350 (1988-11-01)
Irritant contact dermatitis along with an increased transepidermal water loss can result from exposing the skin to solvents. A study of the interaction of various solvents with human stratum corneum was made using thin-layer chromatography. Comparison of 10 solvents (trichloroethylene
Consalvo Petti et al.
Oncotarget, 6(1), 221-233 (2014-12-05)
Constitutively active receptor tyrosine kinases (RTKs) are known oncogenic drivers and provide valuable therapeutic targets in many cancer types. However, clinical efficacy of RTK inhibitors is limited by intrinsic and acquired resistance. To identify genes conferring resistance to inhibition of