Merck
296996
Sigma-Aldrich
酢酸メチル
anhydrous, 99.5%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOCH3
CAS番号:
分子量:
74.08
Beilstein:
1736662
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
2.55 (vs air)
蒸気圧
165 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.5%
形状
liquid
自己発火温度
936 °F
expl. lim.
16 %
不純物
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸発残留物質
<0.0003%
屈折率
n20/D 1.361 (lit.)
bp
57-58 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
密度
0.934 g/mL at 25 °C
SMILES記法
COC(C)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
InChI Key
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
酢酸メチル(MA)は、ゼオライト上でジメチルエーテルをカルボニル化することにより生成される脂肪族エステルです。MAは、酢酸及びメタノールからポリビニルアルコールを生成する際に副産物として得られます。
アプリケーション
酢酸メチルは、超臨界条件下の非触媒的エステル交換反応による、ナタネ油からの脂肪酸メチルエステル及びトリアセチンの生成に使用することができます。
その他情報
カタログ番号296996-6X1Lは製造中止です。代替品は296996-1Lです。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
8.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-13 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
296996-1L:4548173131849
296996-100ML:4548173131832
296996-2L:4548173131856
296996-PZ:
296996-BULK:
296996-VAR:
296996-6X1L:4548173254104
296996-900ML:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reaction kinetics and chemical equilibrium of homogeneously and heterogeneously catalyzed acetic acid esterification with methanol and methyl acetate hydrolysis
Popken T, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 39(7), 2601-2611 (2000)
Long Hu et al.
Nature communications, 12(1), 466-466 (2021-01-22)
All-inorganic CsPbI3 perovskite quantum dots have received substantial research interest for photovoltaic applications because of higher efficiency compared to solar cells using other quantum dots materials and the various exciting properties that perovskites have to offer. These quantum dot devices
Study on the kinetics of enzymatic interesterification of triglycerides for biodiesel production with methyl acetate as the acyl acceptor.
Xu Y, et al.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 32(5), 241-245 (2005)
Synthesis of ethanol from methanol and syngas through an indirect route containing methanol dehydrogenation, DME carbonylation, and methyl acetate hydrogenolysis.
Liu Y, et al.
Fuel Processing Technology, 110, 206-213 (2013)
Dimethyl ether carbonylation to methyl acetate over HZSM-35.
Liu J, et al.
Catalysis Letters, 139(1-2), 33-37 (2010)