Merck
387649
Sigma-Aldrich
N,N-ジイソプロピルエチルアミン
purified by redistillation, 99.5%
別名:
N-エチルジイソプロピルアミン, DIPEA, Hünig塩基, エチルジイソプロピルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CH]2NC2H5
CAS番号:
分子量:
129.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
フォーム:
liquid
アッセイ:
99.5%
蒸気圧
31 mmHg ( 37.7 °C)
品質水準
アッセイ
99.5%
フォーム
liquid
精製方法
redistillation
屈折率
n20/D 1.414 (lit.)
bp
127 °C (lit.)
mp
<−50 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 4.01 g/L at 20 °C
密度
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCN(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
InChI Key
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
,N-ジイソプロピルエチルアミンは、脂肪族立体障害型アミンです。
アプリケーション
N,N-ジイソプロピルエチルアミンは、次のプロセスに使用できます:
  • インデノピロンの合成に使用する有機塩基として。
  • α,β-不飽和ニトリルの水素化に使用できるキラルイリジウム N, Pリガンド錯体の活性化剤として。
  • 置換反応の非求核性塩基として。
  • ビス[1,2]ジチオール[1,4]チアジンおよびビス[1,2]ジチオロピロールの調製における出発材料として。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.1 °F
引火点(℃)
9.5 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
387649-PZ:
387649-BULK:
387649-100ML:
387649-4X100ML:
387649-VAR:
387649-CH:
387649-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Selective Syntheses of Bis [1, 2] dithiolo [1, 4] thiazines and Bis [1, 2] dithiolopyrroles from Hunig's Base.
Rees CW, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63(7), 2189-2196 (1998)
Enantioselective N-heterocyclic carbene-catalyzed synthesis of indenopyrones.
Chen KQ, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry (2015)
Sequential Michael Addition and Enamine-Promoted Inverse Electron Demanding Diels-Alder Reaction upon 3-Vinyl-1,2,4-triazine Platforms.
Lorion M, et al.
Organic Letters (2015)
Asymmetric Hydrogenation of α, β-Unsaturated Nitriles with Base-Activated Iridium N, P Ligand Complexes.
Muller MA and Pfaltz A.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 126(33), 8812-8815 (2014)
Facile and Gram-scale Synthesis of Metal-free Catalysts: Toward Realistic Applications for Fuel Cells.
Kim OH, et al.
Scientific Reports, 5 (2015)