Merck
270407
Sigma-Aldrich
ピリジン
suitable for HPLC, ≥99.9%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥22,200
1 L
¥49,000
2 L
¥69,800
¥22,200
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥22,200
1 L
¥49,000
2 L
¥69,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5N
CAS番号:
分子量:
79.10
Beilstein:
103233
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.07
bp:
115 °C (lit.)
¥22,200
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
HPLC grade
蒸気密度
2.72 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.9%
フォーム
liquid
自己発火温度
899 °F
精製方法
glass distillation
expl. lim.
12.4 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
<0.050% water
蒸発残留物質
<0.0004%
屈折率
n20/D 1.509 (lit.)
pH
8.5 (25 °C, 15.82 g/L)
bp
115 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
密度
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 305 nm Amax: 1.00
λ: 315 nm Amax: 0.15
λ: 335 nm Amax: 0.02
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChI Key
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • ミミズの追加による超蓄積物の修復効率の向上: カドミウムを使用した革新的なバイオ修復技術を探求し、環境修復プロジェクトに不可欠な土壌解毒プロセスの強化におけるその有用性を紹介します(Zhang et al., 2024)。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に適したLiChropur試薬を見つけます。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
68.0 °F - closed cup
引火点(℃)
20 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
270407-BULK:
270407-4X4L:
270407-2L:4548173935232
270407-12X100ML:
270407-10L:
270407-1L:4548173935225
270407-4L:
270407-500ML:
270407-100ML:4548173935218
270407-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nicotine Levels and Presence of Selected Tobacco-Derived Toxins in Tobacco Flavoured Electronic Cigarette Refill Liquids.
Farsalinos KE, et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, 12(4), 3439-3452 (2015)
Daniel A Kirschner et al.
Current Alzheimer research, 5(3), 288-307 (2008-06-10)
Targeting the initial formation of amyloid assemblies is a preferred approach to therapeutic intervention in amyloidoses, which include such diseases as Alzheimer's, Parkinson's, Huntington's, etc., as the early-stage, oligomers that form before the development of beta-conformation-rich fibers are thought to
The far-infrared spectra of metal-halide complexes of pyridine and related ligands.
Clark RJH and Williams CS.
Inorganic Chemistry, 4(3), 350-357 (1965)
Allison N Lau et al.
eLife, 9 (2020-07-11)
Tumors are composed of many different cell types including cancer cells, fibroblasts, and immune cells. Dissecting functional metabolic differences between cell types within a mixed population can be challenging due to the rapid turnover of metabolites relative to the time
Total syntheses of complanadines A and B.
Le Zhao et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(6), 1722-1725 (2013-01-03)
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf