安全性情報
Y0001425
Nicotine ditartrate dihydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(−)-Nicotine hydrogen tartrate salt dihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
15 MG
¥25,400
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
15 MG
¥25,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N2 · 2C4H6O6 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
498.44
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
nicotine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1cc2c(cc1)O\C(=C3\C=C(C=CC\3=O)NC(=O)C(C)C)\N2
InChI
1S/C17H15ClN2O3/c1-9(2)16(22)19-11-4-5-14(21)12(8-11)17-20-13-7-10(18)3-6-15(13)23-17/h3-9,20H,1-2H3,(H,19,22)/b17-12-
InChI Key
YGMGVHYZWYRTJJ-ATVHPVEESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Nicotine ditartrate dihydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
Y0001425:
Y0001425-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Alexander Duncan et al.
Nature, 574(7778), 372-377 (2019-10-18)
Diabetes is far more prevalent in smokers than non-smokers, but the underlying mechanisms of vulnerability are unknown. Here we show that the diabetes-associated gene Tcf7l2 is densely expressed in the medial habenula (mHb) region of the rodent brain, where it
Wouter Goutier et al.
Addiction biology, 20(2), 248-258 (2013-11-21)
The present study focused on the evaluation of behavioral sensitization and cross-sensitization induced by nicotine and varenicline in rats. Furthermore, it examined the influence of varenicline, a partial alpha4beta2 nicotinic receptor agonist, on nicotine-induced sensitization. To assess the development of