安全性情報
1463304
USP
Nicotine bitartrate dihydrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(−)-Nicotine hydrogen tartrate salt dihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
400 MG
¥64,470
¥64,470
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
400 MG
¥64,470
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N2 · 2C4H6O6 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
498.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥64,470
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
nicotine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1cc2c(cc1)O\C(=C3\C=C(C=CC\3=O)NC(=O)C(C)C)\N2
InChI
1S/C17H15ClN2O3/c1-9(2)16(22)19-11-4-5-14(21)12(8-11)17-20-13-7-10(18)3-6-15(13)23-17/h3-9,20H,1-2H3,(H,19,22)/b17-12-
InChI Key
YGMGVHYZWYRTJJ-ATVHPVEESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Nicotine bitartrate dihydrate USP reference standard for use in specified quality tests and assays.
Also used to prepare standard, system suitability, sensitivity, and standard stock solution for assay, identification, performance test, and impurity analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
  • Nicotine[1]
  • Nicotine Polacrilex [2]
  • Nicotine Transdermal System [3]
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
1463304-500MG:
1463304-400MG:4548173369273
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Nicotine Polacrilex
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(1), 3156-3156 (2020)
Nicotine
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 46(5) (2022)
Nicotine Transdermal System
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(2), 3153-3153 (2021)
Brandon J Henderson et al.
The Journal of general physiology, 143(1), 51-66 (2014-01-01)
Chronic exposure to nicotine up-regulates high sensitivity nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) in the brain. This up-regulation partially underlies addiction and may also contribute to protection against Parkinson's disease. nAChRs containing the α6 subunit (α6* nAChRs) are expressed in neurons in
Cheng Xiao et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 35(9), 3734-3746 (2015-03-06)
The glutamatergic subthalamic nucleus (STN) exerts control over motor output through nuclei of the basal ganglia. High-frequency electrical stimuli in the STN effectively alleviate motor symptoms in movement disorders, and cholinergic stimulation boosts this effect. To gain knowledge about the