Merck
N5511
Supelco
(−)-ニコチン 溶液
1.0 mg/mL, analytical standard, for drug analysis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N2
CAS番号:
分子量:
162.23
Beilstein:
5733110
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard, for drug analysis
品質水準
濃度
1.0 mg/mL in methanol
1.0 mg/mL
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1CCC[C@H]1c2cccnc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-/m0/s1
InChI Key
SNICXCGAKADSCV-JTQLQIEISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
(−)-ニコチン溶液は、超高速液体クロマトグラフィー(UPLC)を用いた、受動喫煙により影響を受ける空気の中のニコチンの分析における参照標準品として使用されています。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N5511-VAR:
N5511-1ML:4548173204345
N5511-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Assessment of nicotine for second hand smoke exposure in some public places in Romania by UPLC-MS
Bratan A, et al.
Chemistry Central Journal, 8(1), 29-29 (2014)
E-cigarettes, smokers and health policies.
S Nardini et al.
Monaldi archives for chest disease = Archivio Monaldi per le malattie del torace, 79(1), 6-7 (2013-06-08)
Shunnosuke Handa
Nihon rinsho. Japanese journal of clinical medicine, 71(3), 482-486 (2013-05-02)
For the habitual smokers with nicotine dependence, it is difficult for them to quit smoking. The nicotine replacement therapy (NRT) is a helpful measure for the persons who want to quit smoking. The concept, medication and practice of the NRT
Mayumi Abe
Nihon rinsho. Japanese journal of clinical medicine, 71(3), 406-415 (2013-05-02)
Cigarette smoking dominates among Japanese smokers. A smoker takes a small amount of nicotine into the body by one aspiration of cigarette; this amount is not large enough to cause acute symptoms. The way of consuming one cigarette by about
Jonathan P Winickoff et al.
Pediatrics, 132(1), 109-117 (2013-06-26)
To test whether routine pediatric outpatient practice can be transformed to assist parents in quitting smoking. Cluster RCT of 20 pediatric practices in 16 states that received either CEASE intervention or usual care. The intervention gave practices training and materials