certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1327408
APIファミリー
nicotine, nicotinic acid
形状
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 100 mg
mp
>300 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(O)nc1
InChI
1S/C6H5NO3/c8-5-2-1-4(3-7-5)6(9)10/h1-3H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI Key
BLHCMGRVFXRYRN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2470-100MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.