Merck
Y0000878
アトロピン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
endo-(±)-α-(ヒドロキシメチル)ベンゼン酢酸 8-メチル-8-アザビシクロ[3.2.1]オクト-3-イルエステル, トロピントロパ酸エステル, ヒヨスシアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
30 MG
¥25,400
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
30 MG
¥25,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H23NO3
CAS番号:
分子量:
289.37
Beilstein:
91260
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
atropine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1[C@H]2CC[C@@H]1C[C@@H](C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3
InChI
1S/C17H23NO3/c1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3/t13-,14+,15+,16?
InChI Key
RKUNBYITZUJHSG-SPUOUPEWSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Atropine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
中枢および末梢のアセチルコリンレセプタ-に対する非選択的な競合性アンタゴニストです。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Y0000878:
Y0000878-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
アトロピン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1044990
アトロピン
Baptiste Berton et al.
Pharmaceutics, 12(8) (2020-08-23)
Myopia is an ophthalmic condition affecting more than 1/5th of the world population, especially children. Low-dose atropine eyedrops have been shown to limit myopia evolution during treatment. However, there are currently no commercial industrial forms available and there is little
Incidence, pathophysiology, and treatment of complications during dobutamine-atropine stress echocardiography.
Marcel L Geleijnse et al.
Circulation, 121(15), 1756-1767 (2010-04-21)
D Poldermans et al.
European heart journal, 18 Suppl D, D86-D96 (1997-06-01)
Cardiac events in the peri-operative phase and late after non-cardiac vascular surgery are a major cause of morbidity and mortality. Numerous tests and diagnostic strategies--usually consisting of a combination of analysis of clinical risk factors and additional non-exercise dependent stress
Peter Jones et al.
Archives of disease in childhood, 97(2), 139-144 (2011-05-31)
Bradycardia occurs during the intubation of some critically ill children as a result of vagal stimulation due to hypoxia and/or laryngeal stimulation; such 'stable' bradycardia is accompanied by selective vasoconstriction. Some induction drugs also induce bradycardia which may be accompanied
Joanna Kur et al.
The Journal of physiology, 592(3), 491-504 (2013-11-28)
Purinergic control of vascular tone in the CNS has been largely unexplored. This study examines the contribution of endogenous extracellular ATP, acting on vascular smooth muscle cells, in controlling vascular tone in the in vivo rat retina. Retinal vessels were