Merck
D1634
Sigma-Aldrich
ジオスゲニン
≥93%
別名:
(25R)-5-スピロステン-3β-オール, 3β-ヒドロキシ-5-スピロステン, Nitogenin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H42O3
CAS番号:
分子量:
414.62
Beilstein:
94582
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥93%
形状
powder
SMILES記法
[H][C@]12C[C@@]3([H])[C@]4([H])CC=C5C[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@@]4([H])CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@H](C)[C@@]6(CC[C@@H](C)CO6)O2
InChI
1S/C27H42O3/c1-16-7-12-27(29-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(28)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4/h5,16-17,19-24,28H,6-15H2,1-4H3/t16-,17+,19+,20-,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI Key
WQLVFSAGQJTQCK-VKROHFNGSA-N
遺伝子情報
human ... UGT1A4(54657)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ジオスゲニンは、トリテルペンおよびジオスシンのグリコン誘導体です。ヤマノイモ、フェネグリークおよびホザキアヤメなどが原料となります。
アプリケーション
ジオスゲニンは以下に使用されています:
  • Sapindus rarak中の全サポニンの分析における標準品
  • 心臓、肝臓、および脳における、アテローム形成食誘導性の炎症メディエーター生成に対する役割をしらべるための、ラットへの経口投与
  • ヒヨコマメおよびハナビシにおけるサポニン含量の測定のための標準化合物
生物化学的/生理学的作用
ジオスゲニンは、大腸癌細胞株においてアポトーシスを、骨肉腫細胞においてアポトーシス、細胞周期停止、およびシクロオキシゲナーゼ活性を誘導します。ステロイド薬生成における前駆体として使用されます。ジオスゲニンは、胆汁排泄を刺激することによってコレステロール生成を促進します。リポキシゲナーゼ誘導性のヒト赤白血病細胞株の分化に影響します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D1634-VAR:
D1634-BULK:
D1634-25G:
D1634-100G:
D1634-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
GDN Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850525P
GDN
Hecogenin phyproof® Reference Substance
PHL83508
Hecogenin
Protodioscin from Dioscorea spp., ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
G0299
Protodioscin
Tigogenin phyproof® Reference Substance
PHL83916
Tigogenin
Ruscogenin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SMB00295
Ruscogenin
Chung-Hsiung Huang et al.
Journal of natural products, 73(6), 1033-1037 (2010-05-15)
It was hypothesized that the suppressive effect of diosgenin (1) on the intestinal T helper (Th)2 responses is associated with an enhancement of the regulatory T-cell immunity. Ovalbumin (OVA)-sensitized BALB/c mice were gavaged daily with 1 and received repeatedly oral
Lijuan Wang et al.
Journal of natural products, 76(5), 909-914 (2013-04-30)
The purpose of this study was to investigate the ameliorating effect of dioscin (1) on multidrug resistance (MDR) in adriamycin (ADR)-resistant erythroleukemic cells (K562/adriamycin, K562/ADR) and to clarify the molecular mechanisms involved. High levels of multidrug resistance 1 (MDR1) mRNA
Jing Chen et al.
Journal of Huazhong University of Science and Technology. Medical sciences = Hua zhong ke ji da xue xue bao. Yi xue Ying De wen ban = Huazhong keji daxue xuebao. Yixue Yingdewen ban, 36(6), 806-810 (2016-12-08)
This study investigated the effect of diosgenin, a natural sapogenin possessing various pharmacological activities, on benign prostatic hyperplasia (BPH) in rats and the possible mechanisms. BPH was established in the castrated rats by subcutaneous injection of testosterone propionate. Animals were
Chung-Hsiung Huang et al.
International immunopharmacology, 42, 59-66 (2016-11-26)
Although the development of T helper (Th)1-like regulatory T (Treg) cells under Th1 inflammatory conditions has been reported, the role of Th1-like Treg cells in Th2 allergic responses remains mostly unclear. We previously demonstrated that diosgenin, the major sapogenin contained
Extraction of tannins and saponins from plant sources and their effects on in vitro methanogenesis and rumen fermentation
Yuliana P, et al.
Journal of the Indonesian Tropical Animal Agriculture, 39(2), 91-97 (2014)