Merck
PHL80892
Atropine sulfate
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 MG
¥64,300
¥64,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 MG
¥64,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H23NO3 · 0.5H2SO4
CAS番号:
分子量:
338.41
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥64,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H]4(C5CCC4CC(C5)OC(=O)C(CO)c6ccccc6)C.[N+H]1(C2CCC1CC(C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3)C
InChI
1S/2C17H23NO3.H2O4S/c2*1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12;1-5(2,3)4/h2*2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
HOBWAPHTEJGALG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
For the analysis of the phytotoxins. Tropane alkaloid.
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80892-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Sara Bohnert et al.
Toxicology letters, 324, 86-94 (2020-01-20)
Organophosphorus nerve agents (NA) inhibit acetylcholinesterase (AChE) which results in the over-stimulation of both the central and peripheral nervous systems, creating a toxic syndrome that can be lethal if left untreated (Cannard, 2006). It is standard practice to treat Sarin