Merck
W314820
Sigma-Aldrich
2-trans-4-cis-デカジエン酸エチル
≥95%, stabilized, FG
別名:
Ethyl (2E,4Z)-deca-2,4-dienoate, Ethyl (E,Z)-2,4-decadienoate, Pear ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH=CHCH=CHCO2C2H5
CAS番号:
分子量:
196.29
FEMA番号:
3148
Beilstein:
1724176
EC Number:
欧州評議会番号:
10574
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
09.260
NACRES:
NA.21
製品W314820は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥95%
含みます
α-tocopherol synthetic as stabilizer
屈折率
n20/D 1.486 (lit.)
bp
70-72 °C/0.05 mmHg (lit.)
密度
0.905 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; tropical; waxy; fruity; pear; pear; sweet
SMILES記法
[H]\C(CCCCC)=C([H])\C([H])=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h8-11H,3-7H2,1-2H3/b9-8-,11-10+
InChI Key
OPCRGEVPIBLWAY-QNRZBPGKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
W314820-5KG-K:
W314820-VAR:
W314820-100G-K:
W314820-BULK:
W314820-BULK-K:
W314820-SAMPLE-K:
W314820-1KG-K:
W314820-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)