Merck
SMB01376
Sigma-Aldrich
2AA-labeled Dextran Ladder
別名:
2-Aminobenzoic acid dextran ladder standard, Glycan Ladder
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 μG
¥45,500
¥45,500
出荷予定日2025年4月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 μG
¥45,500
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.79
¥45,500
出荷予定日2025年4月01日
バルクの問い合わせ
アッセイ
>90% (HPLC)
品質水準
フォーム
powder or crystals
テクニック
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
不純物
≤10% Unlabeled Dextran ladder
輸送温度
2-8°C
保管温度
−20°C
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB01376-BULK:
SMB01376-200UG:
SMB01376-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Uncover how HPLC analysis of glycans helps researchers analyze glycan structures and glycoforms & find products to assist in your glycan analysis methods.