Merck
HS120220
TrueNorth® Cardboard Microtube Freezer Boxes
pk of 10, Holds 169 x 0.2 mL tubes
別名:
cryovial storage, freezer box
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥14,430
¥14,430
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥14,430
About This Item
UNSPSCコード:
41123300
NACRES:
NB.22
¥14,430
Check Cart for Availability
特徴
Holds 169 x 0.2 mL tubes
包装
pk of 10
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS120220
テクニック
cryopreservation: suitable
L × W × H
5.2 × 5.2 × 1.1 in.
ウェル直径
9.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Low profile boxes are available in two sizes to accomodate standard 0.5 and 0.2 mL microtubes and vessels of a similar size. (must use tubes capable of being sotred at low temperatures)
特徴および利点
  • dividers included with the boxes
  • store in mechanical freezers or vapor phase LN
  • will fit into most standard freezer racking
法的情報
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)