Merck
SMB01377
Sigma-Aldrich
2AB-labeled Dextran Ladder
別名:
2-Aminobenzamide dextran ladder standard, Glycan Ladder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.79
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
>90% (HPLC)
品質水準
フォーム
powder or crystals
テクニック
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
不純物
≤10% Unlabeled Dextran ladder
輸送温度
2-8°C
保管温度
−20°C
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB01377-BULK:
SMB01377-VAR:
SMB01377-200UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Uncover how HPLC analysis of glycans helps researchers analyze glycan structures and glycoforms & find products to assist in your glycan analysis methods.