詳細
The GlycoProfile™Labeling Kitは、2-アミノベンズアミド(2-AB)または2-アミノ安息香酸(アントラニル酸)(2-AA)のいずれかを用いて、N-結合型, O-結合型グリカン、およびグリコシルホスファチジルイノシト-ル(GPI)アンカ-グリカンを効率的に標識します。この2種類の小さなフルオロフォアは、グリカンのスペクトル吸収を増大させ、HPAE(高速陰イオン交換クロマトグラフィ-), HPLC, ESI-MS(エレクトロスプレ-質量分析)法における標識グリカンの検出力を高めます。結合は強固で、得られた色素-グリカン結合体は安定しており、標識後の分析中に劣化することもありません。
アプリケーション
2-ABは2-AAよりわずかに感度が低くなりますが、HPAE、HPLCおよびESI-MSによる下流グリカン分析に適しています。 同じ用途に適しているにもかかわらず、2-AAはSDS-PAGEにより適しています。
GlycoProfile™ 2-AA Labelingキットは、チャイニーズハムスター卵巣CHO細胞由来の蛍光誘導体化N-グリカンの標識化に使用されています。
法的情報
GlycoProfile is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
- Anthranilic acid (2-AA) 2 x 6
- Dimethyl sulfoxide (DMSO) 2 x 350
- Acetic acid, glacial 2 x 200
- Reductant (sodium cyanoborohydride) 2 x 6
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
302.0 °F - closed cup
引火点(℃)
150 °C - closed cup
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
PP0530-BULK:
PP0530-1KT:
PP0530-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Plant physiology, 154(3), 1549-1557 (2010-09-15)
The symbiotic associations between rhizospheric fungi and plants have enormous environmental impact. Fungi are crucial to plant health as antagonists of pathogens and herbivores and facilitate the uptake of soil nutrients. However, little is known about the plant products obtained
Modulation of IgG1 immunoeffector function by glycoengineering of the GDP-fucose biosynthesis pathway
Biotechnology and Bioengineering, 115(3), 705-718 (2018)
資料
Glycoprofile Labeling Kits efficiently label glycans for glycan analysis, offering flexibility in choice of labeling.
Glycans play a key role in protein structure and disease; representation on cell surfaces is the glycome.