Merck
Y0001598
デュタステリド
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(5α,17β)-N-[2,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-3-オキソ-4-アザアンドロスト-1-エン-17-カルボキサミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
150 MG
¥25,400
¥25,400
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
150 MG
¥25,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H30F6N2O2
CAS番号:
分子量:
528.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥25,400
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
dutasteride
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1C=C[C@@]2(C)[C@](CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@H]4C(NC5=CC(C(F)(F)F)=CC=C5C(F)(F)F)=O)([H])N1
InChI
1S/C27H30F6N2O2/c1-24-11-9-17-15(4-8-21-25(17,2)12-10-22(36)35-21)16(24)6-7-19(24)23(37)34-20-13-14(26(28,29)30)3-5-18(20)27(31,32)33/h3,5,10,12-13,15-17,19,21H,4,6-9,11H2,1-2H3,(H,34,37)(H,35,36)/t15-,16-,17-,19+,21+,24-,25+/m0/s1
InChI Key
JWJOTENAMICLJG-QWBYCMEYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
デュタステリドEP標準品は、欧州薬局方で明確に規定された臨床検査にのみ使用することを意図しています。
包装
この製品は現行の薬局方により提供されます。現在の単位量については、EDQM reference subtance catalogueをご覧ください
その他情報
販売が制限されることがあります。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001598-1EA:
Y0001598:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
ミノキシジル British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP637
ミノキシジル
Laurence Klotz et al.
Canadian Urological Association journal = Journal de l'Association des urologues du Canada, 8(11-12), E789-E794 (2014-12-09)
We studied the effect of dutasteride on the length of the off-treatment period in prostate cancer patients on intermittent androgen deprivation (IAD) therapy. We conducted a randomized, placebo-controlled Phase II trial in men with localized prostate cancer and a rising
Elahe A Mostaghel et al.
PloS one, 9(10), e111545-e111545 (2014-10-31)
Factors influencing differential responses of prostate tumors to androgen receptor (AR) axis-directed therapeutics are poorly understood, and predictors of treatment efficacy are needed. We hypothesized that the efficacy of inhibiting DHT ligand synthesis would associate with intra-tumoral androgen ratios indicative
Gerald L Andriole et al.
Urology, 84(2), 393-399 (2014-06-12)
To explore explanations for the numerical imbalance of biopsy-detected Gleason 8-10 prostate cancers (PCa) diagnosed in years 3-4 in the dutasteride and placebo groups of the Reduction by Dutasteride of Prostate Cancer Events (REDUCE) study. REDUCE was a 4-year, randomized
Adriana C Vidal et al.
Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology, 23(12), 2936-2942 (2014-09-30)
Studies suggest that obesity is associated with lower risk of prostate cancer but more aggressive cancers. As obesity lowers PSA levels, these observations may be influenced by detection bias. We examined the association between obesity and risk of low- and
Matthias Oelke et al.
World journal of urology, 32(5), 1141-1147 (2014-06-07)
To assess the impact of dutasteride compared with placebo on nocturia in men with lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic hyperplasia, using pooled data from dutasteride phase III studies. Nocturia was assessed using Question 7 of the International