Merck
PHR1257
Supelco
塩酸リドカイン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
リドカイン 塩酸塩 一水和物, 2-ジエチルアミノ-N-(2,6-ジメチルフェニル)アセトアミド 塩酸塩 一水和物, キシロカイン 塩酸塩 一水和物, リグノカイン 塩酸塩 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H22N2O · HCl · H2O
CAS番号:
分子量:
288.81
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 214
traceable to Ph. Eur. L0600000
traceable to USP 1366013
APIファミリー
lidocaine
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cl[H].[H]O[H].CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C14H22N2O.ClH.H2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4;;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H;1H2
InChI Key
YECIFGHRMFEPJK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造および認証されています。本CRMの使用に関するすべての情報は、分析証明書に記載されています。
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者に、社内ワーキングスタンダードの調製に便利で費用対効果の高い代替品を提供します。
塩酸リドカインは、1b抗不整脈薬クラスに属するアミド型局所麻酔薬です。局所神経ブロックや麻酔の浸潤投与に用いられます。疼痛部位の神経終末へのナトリウムイオンの侵入を防ぎ、電気信号が脳に到達するのを妨げます。
アプリケーション
本医薬品用二次標準品は、以下の用途にも使用できます:
  • 分光光度計に基づく3種類の方法による、さまざまな製剤中の二元混合物中の塩酸リドカインと塩化セチルピリジニウムの高感度定量
  • 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)および薄層クロマトグラフィー(TLC)デンシトメトリー法による、バルク粉末および製剤中の塩酸アミノアクリジンと塩酸リドカインの同時分析
  • 高速液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(HPLC-MS/MS)による、ヒト血漿サンプル中のセフトリアキソンナトリウムと塩酸リドカインの定量
  • 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)とUV検出による、創傷治癒ゲルサンプル中の塩酸リドカインとミラミスチンの定量分析
  • ヒト血漿サンプルからニフェジピンおよび塩酸リドカインの液液抽出後に高速液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(HPLC-MS/MS)により分析する方法の開発
  • ドライフィルムの分散液-液微量抽出(DLLME)後の全反射フーリエ変換赤外吸収スペクトル測定による、ヒト尿サンプル中の塩酸リドカインの定量
生物化学的/生理学的作用
Na+チャネルブロッカ-です。クラスIB抗不整脈薬であり、非経口投与後すみやかに吸収されます。
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
脚注
本物質の試験成績書の例を参照する場合は、下の欄にLRAB3669を入力してください。これは、試験成績書の例であり、お客様の受け取るロット用ではありません。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1257-5G-PW:
PHR1257-500MG:
PHR1257-500MG-PW:
PHR1257-5G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
George A Spirou et al.
eLife, 12 (2023-06-08)
Globular bushy cells (GBCs) of the cochlear nucleus play central roles in the temporal processing of sound. Despite investigation over many decades, fundamental questions remain about their dendrite structure, afferent innervation, and integration of synaptic inputs. Here, we use volume
Determination of lidocaine in urine at low ppm levels using dispersive microextraction and attenuated total reflectance-Fourier transform infrared measurements of dry films
Perez-Guaita D, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 121, 178-183 (2015)
Lories I Bebawy et al.
Journal of chromatographic science, 54(4), 492-499 (2015-12-17)
Two sensitive and selective analytical methods were developed for simultaneous determination of aminoacridine hydrochloride and lidocaine hydrochloride in bulk powder and pharmaceutical formulation. Method A was based on HPLC separation of the cited drugs with determination of the toxic lidocaine-related
Development and Validation of a Method for Determining Lidocaine Hydrochloride and Miramistin in an Innovative Wound-Healing Gel
Brkich LL, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 54, 69-72 (2020)
Shaun Mehta et al.
JAMA facial plastic surgery, 16(6), 414-418 (2014-09-12)
This study evaluates the postoperative outcomes achieved with incisionless otoplasty for the correction of prominauris. To determine whether incisionless otoplasty is a reliable and replicable technique in correcting prominauris. This study consisted of a retrospective electronic medical record review for