certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0000167
traceable to USP 1061901
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
APIファミリー
benzalkonium chloride
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
817 °F
シェルフライフ
~3 yr
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI Key
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Benzyl alcohol is used as a preservative in pharmaceutical preparations in concentration up to 2% and as a solubilizer in concentrations of 5%. It is effective against gram-positive organisms.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
213.8 °F - DIN 51758
引火点(℃)
101 °C - DIN 51758
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
53534-1G-BULK:
PHR1019-1G:
PHR1019-1G-PW:
53534-1G:
PHR1019-1G-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック