certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
APIファミリー
hydrocortisone
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
-10 to -25°C
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,11,14-16,18,24,26H,3-8,10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI Key
JIELFMXLFHFDRT-VWUMJDOOSA-N
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2159-50MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.