Merck
PHR1423
Supelco
ニトロプルシドナトリウム
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
ニトロフェリシアン化(III)ナトリウム 二水和物, SNP, ニトロプルシド ナトリウム, ニトロプルシドナトリウム, ペンタシアノニトロシル鉄酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥21,700
¥21,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥21,700
About This Item
化学式:
Na2[Fe(CN)5NO] · 2H2O
CAS番号:
分子量:
297.95
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥21,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1614501
APIファミリー
sodium nitroprusside
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O=N[Fe--](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/5CN.Fe.NO.2Na.2H2O/c5*1-2;;1-2;;;;/h;;;;;;;;;2*1H2/q;;;;;2*-1;2*+1;;
InChI Key
OIRZWVYIQXBRFC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理に 適用する認定医薬品二次標準は、医薬品研究室や製造業者に、 社内作業標準に代わる 便利で費用対効果の高い代替手段を提供します。ニトロプルシドナトリウムは、細動脈の平滑筋に作用して血圧上昇を抑制し、高血圧コントロ―ルに広く使用されています。[1]
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認証標準物質として認定されています。本品は、医薬品の出荷試験、定性・定量分析を目的とした医薬品試験法の開発、食品・飲料の品質管理試験、その他の校正要件などの分析用途での使用に適しています。
本剤は、医薬品中のメロキシカムを分光光度計で分析する際の発色試薬として使用できます。[2]
アナリシスノート
このような2次標準は、入手可能な場合にはUSP、EP、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に基づいて製造および認証されています。このCRMの使用に関するすべての情報は分析証明書に記載されています。
脚注
この物質の分析証明書の例をご覧になるには下の欄にLRAB7818と入力してください。この証明書は一例であり入手されたロットのものではない可能性があります。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1423-1G-PW:
PHR1423-1G:4548173340630
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Oliver Baretella et al.
Life sciences, 118(2), 206-212 (2014-01-15)
Levels of the endothelium-derived peptide endothelin-1 (ET-1) are elevated in obese humans, and ET-1 mediated vascular tone is increased. Renal arterial smooth muscle is highly responsive to ET-1. Whether or not endothelium-derived ET-1 affects contractions of the renal artery under
Antihypertensive Drugs (1997)
Gary J Hodges et al.
Experimental physiology, 99(2), 381-392 (2013-11-12)
What is the central question of this study? Previous work has produced the counterintuitive finding that the vasoconstrictor neurotransmitters noradrenaline and neuropeptide Y are involved in vasodilatation. We aimed to discover whether sympathetic neurotransmitters are required for the sustained vasodilatation
Rohit Ramchandra et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 307(3), R271-R280 (2014-05-23)
Heart failure (HF) is associated with increased cardiac and renal sympathetic drive, which are both independent predictors of poor prognosis. A candidate mechanism for the centrally mediated sympathoexcitation in HF is reduced synthesis of the inhibitory neuromodulator nitric oxide (NO)
Laura A E Cox et al.
Shock (Augusta, Ga.), 43(4), 322-326 (2015-01-08)
Although endothelial dysfunction is central to the pathogenesis of sepsis, no specific and clinically applicable marker for endothelial dysfunction is currently available. Endocan, a proteoglycan excreted by endothelial cells in response to inflammatory cytokines, may serve as such a marker.
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf