The kit is suitable for samples such as animal tissues (liver, kidney, etc.), cell culture (adherent or suspension cells), serum, plasma, and urine. No specific experiments have been performed for the analysis in a polymer fiber sample.
おすすめの製品
使用法
sufficient for 200 colorimetric tests
検出方法
colorimetric
関連疾患
immunological diseases
保管温度
2-8°C
詳細
アプリケーション
- Convenient environmentally friendly on-site quantitative analysis of nitrite and nitrate in seawater based on polymeric test kits and smartphone application.: This research develops an eco-friendly and portable method for nitrite and nitrate analysis in seawater, employing polymeric test kits and a smartphone application for data analysis, facilitated by the Griess reagent for nitrite detection. (Choodum et al., 2020).
- MiR-124 inhibits spinal neuronal apoptosis through binding to GCH1.: The study investigates the role of miR-124 in preventing spinal neuronal apoptosis, utilizing a nitrite assay kit to measure nitric oxide levels as part of the biochemical analysis. (Yuan et al., 2019).
- Humoral factors in ALS patients during disease progression.: This paper examines the changes in humoral factors in ALS patients, measuring nitric oxide levels using a nitrite assay kit to assess inflammation and oxidative stress. (Ehrhart et al., 2015).
- Inducible nitric oxide synthase-nitric oxide plays an important role in acute and severe hypoxic injury to pancreatic beta cells.: The research highlights the significance of nitric oxide in hypoxic injury to pancreatic beta cells, using a nitrite assay kit to quantify nitric oxide levels. (Ko et al., 2008).
適合性
原理
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)