Merck
567538
Sigma-Aldrich
Sodium Nitroprusside, Dihydrate
Nitric oxide donor. Reported to reduce lipid peroxidation-induced membrane damage.
別名:
Sodium Nitroprusside, Dihydrate, SNP, Sodium Nitroferricyanide(III) Dihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2[Fe(CN)5]NO · 2H2O
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
>99% (titration)
形状
crystalline solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
red
溶解性
water: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
InChI
1S/5CN.Fe.NO.2Na.2H2O/c5*1-2;;1-2;;;;/h;;;;;;;;;2*1H2/q;;;;;-2;;2*+1;;
InChI Key
NWFKTGARQFKZMN-UHFFFAOYSA-N
詳細
Nitric oxide donor. Reported to reduce lipid peroxidation-induced membrane damage.
警告
Toxicity: Toxic (F)
再構成
Following reconstitution, store at room temperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 2 weeks at 20°C.
その他情報
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Hellstrom, W.J., et al. 1994. Fertil. Steril. 61, 1117.
Kowaluk, E.A., et al. 1992. J. Pharmacol. Exp. Ther.262, 916.
Ignarro, L.J., et al. 1981. J. Pharmacol. Exp. Ther.218, 739.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
567538-MG:
567538-100MG:
試験成績書(COA)