Merck
BP453
ニトロフェリシアン化(III)ナトリウム 二水和物
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
SNP, ニトロプルシド ナトリウム, ニトロプルシドナトリウム, ペンタシアノニトロシル鉄酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥31,300
¥31,300
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥31,300
About This Item
化学式:
Na2[Fe(CN)5NO] · 2H2O
CAS番号:
分子量:
297.95
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥31,300
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sodium nitroprusside
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O=N[Fe--](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/5CN.Fe.NO.2Na.2H2O/c5*1-2;;1-2;;;;/h;;;;;;;;;2*1H2/q;;;;;2*-1;2*+1;;
InChI Key
OIRZWVYIQXBRFC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Sodium nitroprusside BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Sodium Nitroprusside Infusion
  • 包装
    Unit quantity: 200 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Skull and crossbones
    シグナルワード
    Danger
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 3 Oral
    保管分類コード
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK
    WGK 3
    毒物及び劇物取締法
    毒物
    労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
    名称等を表示すべき危険物及び有害物
    労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
    名称等を通知すべき危険物及び有害物
    Jan Code
    BP453:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)
    文書ライブラリにアクセスする
    Bin He et al.
    BMC complementary medicine and therapies, 20(1), 23-23 (2020-02-06)
    Chondrocyte apoptosis activated by the mitochondrial dependent pathway serves a crucial role in cartilage degeneration of osteoarthritis (OA). In the present study, the protective effects of CMCS against sodium nitroprusside (SNP)-induced chondrocyte apoptosis were evaluated and the underlying molecular mechanisms