Merck
A6625
Sigma-Aldrich
アセチルコリンクロリド
≥99% (TLC)
別名:
ACh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3N+CH2CH2OCOCH3Cl-
CAS番号:
分子量:
181.66
Beilstein:
3571875
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51151535
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥99% (TLC)
mp
146-150 °C (lit.)
溶解性
H2O: 100 mg/mL
SMILES記法
[Cl-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
遺伝子情報
human ... CHRM3(1131)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アセチルコリンは、中枢神経系および末梢神経系において神経末端で放出される神経伝達物質です。アセチルコリンクロリド(C7H16ClNO2)は、ムスカリン作用およびニコチン作用を有する安定なコリン作動薬です。白色~灰白色の吸湿性の結晶または結晶性の粉末です。アセチルコリンクロリドは吸湿性で、水、アルコール、プロピレングリコールおよびクロロホルムによく溶けます。
アプリケーション
アセチルコリンクロリドは、以下の用途で使用されています:
  • 自律神経系検査時の軸索反射性発汗応答を引き起こすための薬剤として
  • ラットにおける幽門部環状平滑筋片(PCSMS)の収縮の振幅を誘導するため
  • アセチルコリンエステラーゼの基質として
  • アメフラシの嚢細胞ニューロンにおける分泌後の刺激するため
生物化学的/生理学的作用
塩化アセチルクロリンを体重1 kg当たり20 mg注入すると、実験的に敗血症を誘発させたマウスの死亡率および血漿中炎症誘発性サイトカインが減少します。コリン作動性抗炎症機序は、おそらくアセチルコリンと単球、マクロファージおよび好中球上のα7nコリン受容体の相互作用に媒介されると思われ、この機序はTNF-α、IL-1β、IL-6などの炎症誘発性サイトカインの濃度を低下させます。
注意
吸湿性が高い
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A6625-500G:
A6625-BULK:
A6625-100G:
A6625-25G:
A6625-VAR:
A6625-10MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Acetylcholine-evoked afterdischarge in Aplysia bag cell neurons
White SH and Magoski NS
American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology (2012)
Acetylcholine Chloride: Physical Profile
Profiles of Drug Substances, Excipients, and Related Methodology, 31, 1-19 (2005)
Stability of acetylcholine chloride solution in autonomic testing
Sletten DM, et al.
Journal of the Neurological Sciences, 234(1-2), 1-3 (2005)
Diarrhoea of famine and malnutrition--investigations using a rat model. 2--Ileal hypersecretion induced by starvation.
Young A and Levin RJ
Gut, 31(2), 162-169 (1990)
Microcalorimetric study of acetylcholine and acetylthiocholine hydrolysis by acetylcholinesterase
de Almeida Neves PAA, et al.
Advances in Enzyme Research, 5(01), 1-1 (2017)