Merck
77607
Sigma-Aldrich
フェノール
BioUltra, for molecular biology, TE-saturated, ~73% (T)
別名:
ヒドロキシベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5OH
CAS番号:
分子量:
94.11
Beilstein:
969616
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード:
for molecular biology
アッセイ:
~73% (T)
bp:
182 °C (lit.)
蒸気圧:
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
グレード
for molecular biology
品質水準
蒸気密度
3.24 (vs air)
蒸気圧
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
製品種目
BioUltra
アッセイ
~73% (T)
フォーム
liquid
自己発火温度
1319 °F
品質
TE-saturated
含みます
~0.1% 8-hydroxyquinoline as preservative
expl. lim.
8.6 %
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
屈折率
n20/D 1.48
pH
~7.8(aqueous phase)
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
密度
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
Oc1ccccc1
適合性
suitable for molecular biology
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI Key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GABRA1(2554)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
10 mM Trisバッファ-(pH 8.0)、1 mM EDTA溶液で飽和しています。
フェノール(別名ヒドロキシベンゼン)は、天然でも合成でも得られる芳香族化合物です。消毒剤として機能し、高い毒性があります。吸入、皮膚吸着または経口摂取によるフェノールへの曝露は、細胞内タンパク質の変性および沈殿を引き起こし、その結果として中毒に至ります。
アプリケーション
フェノール(TE飽和)は、プラスミドDNA単離のためのフェノール-クロロホルム抽出手順に用いられています。また、DNAの直線化やmRNA合成の際に水相を抽出するためにも使用されます。
注意
温度によっては少量の水相が浮くことがあります。
その他情報
RNAフィンガ-プリンティング ― E. coli tRNAキャリア-の調製
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
77607-1L:4548173179520
77607-250ML:4548173179537
77607-6X250ML:4548173273129
77607-50ML:4548173179544
77607-BULK:
77607-VAR:
77607-INTR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Biodegradation of phenol: mechanisms and applications
van Schie PM and Young LY
Bioremediation Journal, 1222-1224 (2000)
Induction of Natural Competence in Genetically-modified Lactococcus lactis
Mulder J, et al.
Bio-protocol, 1-18 (2018)
Phenol and its toxicity: A case report
Chand M, et al.
Iranian Journal of Toxicology, 247-274 (2015)
A.D. Branch et al.
Methods in Enzymology, 180, 133-133 (1989)
Mannosylated and histidylated LPR technology for vaccination with tumor antigen mRNA
Pichon C and Midoux P
Methods in Molecular Biology (2013)