Merck
516724-M
Millipore
フェノール
別名:
ヒドロキシベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5OH
CAS番号:
分子量:
94.11
Beilstein:
969616
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.25
グレード
Molecular Biology
品質水準
蒸気密度
3.24 (vs air)
蒸気圧
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
形状
crystalline solid
自己発火温度
1319 °F
expl. lim.
8.6 %
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
密度
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Fe: ≤0.0002%
Mg: ≤0.0003%
heavy metals: ≤0.0008%
その他の活性
DNase, RNase, none detected
保管温度
−20°C
SMILES記法
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI Key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Useful for the purification of nucleic acids.
警告
Toxicity: Toxic (F)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
516724-500GM:
516724-100RGM:
516724-500GM-M:
516724-100GM:
516724-100GM-M:
516724-500RGM:
試験成績書(COA)