Merck
NIST975A
塩化ナトリウム
NIST® SRM® 975a
別名:
Halite(岩塩), 塩化ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.25 G
¥125,000
¥125,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
0.25 G
¥125,000
About This Item
化学式:
NaCl
CAS番号:
分子量:
58.44
Beilstein:
3534976
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥125,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
同位体純度
 35Cl
 37Cl
包装
pkg of 0.25 g
メーカー/製品名
NIST®
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
801 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SRM 975a contains 0.25 g of sodium chloride (NaCl) with a purity of 99.89% by mass. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 975A_cert
SRM 975A_SDS
アプリケーション
The Standard Reference Material (SRM) Isotopic standard for chlorine is intended for use as an isotopic standard.
特徴および利点
  • Accompanied with certified values for the absolute abundance ratio of 35Cl/37Cl and isotopic compositions of 35Cl and 37Cl.
  • Maintenance and expiration of SRM certification, instructions for use are provided on NIST certificate.
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Chlorine-35 (Cl), Chlorine-37 (Cl)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
NIST975A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)