Merck
NIST3530
塩化ナトリウム
NIST®SRM®
別名:
Halite(岩塩), 塩化ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 G
¥124,000
¥124,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 G
¥124,000
About This Item
化学式:
NaCl
CAS番号:
分子量:
58.44
Beilstein:
3534976
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥124,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
包装
pkg of 200 g
メーカー/製品名
NIST®
mp
801 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
matrix material
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Each unit of SRM 3530 consists of a bottle containing ~200 g of commercially available iodized table salt, sealed inside an aluminized polyethylene terephthalate (PET) pouch, supplied with an oxygen absorber pack.
SRM 3530 _SDS
SRM3530 _CoA
アプリケーション
Iodized Table Salt standard reference material (SRM) is intended primarily for validation of methods used to determine the iodide concentration in an iodized table salt or similar material.
This SRM is also suitable for quality assurance when assigning values to in-house reference materials.
特徴および利点
  • Available with a certificate documenting NIST-certified value of mass fraction of iodine as iodide. 
  • Assay value determined using gravimetric titrimetric, ICP-MS, and linear voltammetry methods. 
  • The NIST certificate is provided with storage and use instructions.
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Iodine (I)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
NIST3530:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)