Merck
1613804
USP
塩化ナトリウム
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Halite(岩塩), 塩化ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥56,700
¥56,700
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥56,700
About This Item
化学式:
NaCl
CAS番号:
分子量:
58.44
Beilstein:
3534976
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥56,700
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気圧
1 mmHg ( 865 °C)
APIファミリー
sodium chloride
メーカー/製品名
USP
利用可能性
not available in (Sales restrictions may apply)
pH
6.7-7.3
mp
801 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Sodium chloride USP reference standard for use in specified quality tests and assays.
Additionally used to make standard and system suitability solutions for the assay and impurity analysis using Liquid chromatography in conjunction with Conductivity with a suppression detector according to United States Pharmacopeia (USP) Monographs :
  • Sodium Chloride tablets[1]
  • Sodium Chloride Inhalation Solution[2]
  • Sodium Chloride Ophthalmic Ointment[3]
  • Sodium Chloride Ophthalmic Solution[4]
  • Sodium Chloride Tablets for Solution[5]
  • SodiumFluoride[6]
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1613804-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
炭酸カリウム United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1548167
炭酸カリウム
Sodium Chloride Ophthalmic Ointment
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 46(5) (2022)
Sodium Chloride Tablets for Solution
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 46(1) (2021)
Sodium Chloride Ophthalmic Solution
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 46(2) (2021)
Sodium Fluoride
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 45(3) (2021)
Sodium Chloride Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 46(1) (2021)
質問
  1. What is the shelf life of an unopened container of USP grade sodium chloride? Thanks
    1 回答
    1. This is a product of the United States Pharmacopeia. An expiration date is not assigned to this material. Please see the link below to review the USP Certificate of Analysis for the current lot:
      https://static.usp.org/pdf/EN/referenceStandards/certificates/1613804-R161V0.pdf
      Please see the link below to review the USP product dating policy:
      https://www.usp.org/sites/default/files/usp/document/our-work/reference-standards/usp-policy-statement-expiration-dating.pdf