Merck
NIST984
塩化ルビジウム
NIST SRM 984
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
RbCl
CAS番号:
分子量:
120.92
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
同位体純度
 85Rb
 87Rb
包装
pkg of 0.25 g
メーカー/製品名
NIST®
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
715 °C (lit.)
密度
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
[Cl-].[Rb+]
InChI
1S/ClH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Rubidium chloride (RbCl)
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
NIST984:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート