Merck
NIST980
マグネシウム
NIST® SRM® 980, isotopic standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.25 G
¥106,000
¥106,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
0.25 G
¥106,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Mg
CAS番号:
分子量:
24.31
Beilstein:
4948473
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥106,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 621 °C)
同位体純度
 24Mg
 26Mg
 25Mg
自己発火温度
950 °F
包装
pkg of 0.25 g
メーカー/製品名
NIST®
抵抗性
4.46 μΩ-cm, 20°C
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
密度
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
matrix material
SMILES記法
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI Key
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Magnesium-24 (24Mg), Magnesium-25 (25Mg), Magnesium-26 (26Mg)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST980:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)