Merck
NIST987
炭酸ストロンチウム
NIST® SRM® 987, isotopic standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥112,000
¥112,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥112,000
About This Item
化学式:
SrCO3
CAS番号:
分子量:
147.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥112,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 1 g
メーカー/製品名
NIST®
密度
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
[Sr++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Sr/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI Key
LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SRM 987の各単位は、1 gの炭酸ストロンチウム粉末から構成されます。
SRM 987 _SDS
SRM 987 _CoA
アプリケーション
炭酸ストロンチウム 標準物質(SRM)は、質量分析計の校正に使用する同位体値の標準物質として使用することを意図しています。
特徴および利点
  • ストロンチウム同位体の絶対存在比と、88Sr、87Sr、86Sr、84Srの原子分率に関する認証値が得られています。  
  • NIST証明書には、維持、保管および取扱いに関する指示が記載されています。
その他情報
以下に記載する分析物に関して認証されています。
ストロンチウム(88Sr、87Sr、86Sr、84Sr)
値および詳細はnist.gov/SRMで証明書をご覧ください。
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
NIST987:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)