Merck
M0600900
Metamizole sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Dipyrone monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥24,900
¥24,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥24,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H16N3NaO4S · H2O
CAS番号:
分子量:
351.35
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥24,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
metamizole
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CN(C)c1[c]([n]([n](c1C)C)c2ccccc2)=O.O
InChI
1S/C13H17N3O4S.Na.H2O/c1-10-12(14(2)9-21(18,19)20)13(17)16(15(10)3)11-7-5-4-6-8-11;;/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19,20);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
UNZIDPIPYUMVPA-UHFFFAOYSA-M
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Metamizole sodium EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
M0600900-1EA:
M0600900-100MG:
M0600900:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
C G Manole et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 15(11), 2284-2296 (2011-09-08)
We used rat experimental myocardial infarction to study the ultrastructural recovery, especially neo-angiogenesis in the infarction border zone. We were interested in the possible role(s) of telocytes (TCs), a novel type of interstitial cell very recently discovered in myocardim (see
Update on the incidence of metamizole sodium-induced blood dyscrasias in Poland.
Basak G W, et al.
The Journal of International Medical Research, 38(4), 1374-1380 (2010)
Acute kidney injury associated with metamizole sodium ingestion.
Hassan K, et al.
Renal Failure, 33(5), 544-547 (2011)
Berenice Ovalle-Magallanes et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 67(12), 1733-1743 (2015-09-27)
This work was undertaken to assess the antinociceptive and hypoglycaemic properties of a quantified extract of Conyza filaginoides (CFOE), as well as the antinociceptive potential of rutin, the main active compound of the plant, in normoglycaemic and/or hyperglycaemic mice (nicotinamide-streptozotocin
E Marciniak et al.
Domestic animal endocrinology, 58, 97-103 (2016-10-30)
This study tested the hypothesis that salsolinol, a derivative of dopamine, affects GnRH and LH secretion in lactating sheep. In the in vivo experiment, the structural analogue of salsolinol, 1-methyl-3,4-dihydroisoquinoline (1-MeDIQ), was infused into the infundibular nucleus-median eminence of sheep at