Merck
PHR2786
Supelco
4-ジメチルアミノアンチピリン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, certified reference material, pharmaceutical secondary standard, pkg of 100 mg
別名:
4-ジメチルアミノ-2,3-ジメチル-1-フェニル-3-ピラゾリン-5-オン, アミノピリン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥117,000
¥117,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥117,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H17N3O
CAS番号:
分子量:
231.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥117,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
APIファミリー
metamizole
フォーム
solid
包装
pkg of 100 mg
mp
107-109 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C)C1=C(C)N(C)N(c2ccccc2)C1=O
InChI
1S/C13H17N3O/c1-10-12(14(2)3)13(17)16(15(10)4)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,1-4H3
InChI Key
RMMXTBMQSGEXHJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
アプリケーション
Fe(VI)による酸化により、飲料水から4-ジメチルアミノアンチピリンなどのN-ニトロナトリウムエチルアミン前駆体が除去される可能性があります。 4-ジメチルアミノアンチピリンはそれ自体が、炎症反応において重要な反応性窒素化合物である一酸化窒素およびペルオキシ亜硝酸の効果的なスカベンジャーです。
生物化学的/生理学的作用
アンチピリンは、Salmonella typhimurium(ネズミチフス菌)の試験株であるTA100、TA98、TA97、TA102、およびTA104に対するスクリーニングでは非変異原性であることが確認されています。
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC6284 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2786-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)