アッセイ
≥99.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
損失
≤0.5% loss on drying
mp
105-110 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
pharmaceutical
フォーマット
neat
SMILES記法
CN1N(c2ccccc2)C(=O)C(N)=C1C
InChI
1S/C11H13N3O/c1-8-10(12)11(15)14(13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,12H2,1-2H3
InChI Key
RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
43827-VAR:
43827-100MG:
43827-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック