Merck
1349706
USP
イソニアジド
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-ピリジンカルボン酸 ヒドラジド, INH, イソニコチン酸ヒドラジド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7N3O
CAS番号:
分子量:
137.14
Beilstein:
119374
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
isoniazid
メーカー/製品名
USP
mp
171-173 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NNC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
InChI Key
QRXWMOHMRWLFEY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Isoniazid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Isoniazid Tablets
  • Isoniazid Injection
  • Isoniazid Oral Solution
  • Rifampin and Isoniazid Capsules
  • Rifampin, Isoniazid, and Pyrazinamide Tablets
  • Rifampin, Isoniazid, Pyrazinamide, and Ethambutol Hydrochloride Tablets
生物化学的/生理学的作用
結核菌の治療のための抗生物質は、ミコール酸合成を阻害します。肝臓のN-アセチルトランスフェラーゼ(NAT)及びシトクロムP450 2E1(CYP2E1)により代謝されて、肝毒素を形成します。 CYP2E1の発現を選択的に誘導します。 CYP2C19及びCYP3A4の活性を可逆的に阻害し、臨床使用濃度でCYP1A2、CYP2A6、CYP2C19及びCYP3A4を機構的に不活性化します。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1349706-200MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5