Merck
P0300000
パラセタモール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
アセトアミノフェン, 4′-ヒドロキシアセトアニリド, 4-アセトアミドフェノール, N-(4-ヒドロキシフェニル)アセトアミド, N-アセチル-4-アミノフェノール, APAP, パラセタモール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CONHC6H4OH
CAS番号:
分子量:
151.16
Beilstein:
2208089
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
詳細
API family: acetaminophen
APIファミリー
paracetamol, acetaminophen
メーカー/製品名
EDQM
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
168-172 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報パンフレットなど本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。 更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
パラセタモールEP標準品は、欧州薬局方で明確に規定された用途にのみ使用することを意図しています。
鎮痛薬
包装
この製品は現行の薬局方により提供されます。現在の単位量については、EDQM reference subtance catalogueをご覧ください
その他情報
販売制限が適用される可能性があります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P0300000-1EA:
P0300000-50MG:
P0300000:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Karel Allegaert et al.
Archives of disease in childhood, 98(6), 462-466 (2013-04-23)
There remains a need for alternative medical treatments for patent ductus arteriosus (PDA) closure in extreme preterm neonates because of therapeutic failure and adverse effects associated with non-selective cyclo-oxygenase inhibitors. Reports of an association between paracetamol exposure and PDA closure
Garry G Graham et al.
Drug safety, 28(3), 227-240 (2005-03-01)
The excellent tolerability of therapeutic doses of paracetamol (acetaminophen) is a major factor in the very wide use of the drug. The major problem in the use of paracetamol is its hepatotoxicity after an overdose. Hepatotoxicity has also been reported
Mitchell R McGill et al.
Pharmaceutical research, 30(9), 2174-2187 (2013-03-07)
Acetaminophen (APAP) is one of the most widely used drugs. Though safe at therapeutic doses, overdose causes mitochondrial dysfunction and centrilobular necrosis in the liver. The first studies of APAP metabolism and activation were published more than 40 years ago.
Edward Munsterhjelm et al.
Anesthesiology, 103(4), 712-717 (2005-09-30)
Acetaminophen (paracetamol) is widely used for postoperative analgesia. Its mechanism of action is inhibition of prostaglandin synthesis in the central nervous system, and acetaminophen is traditionally not considered to influence platelet function. The authors studied the dose-dependent inhibition of platelet
Garry G Graham et al.
Inflammopharmacology, 21(3), 201-232 (2013-05-31)
Paracetamol is used worldwide for its analgesic and antipyretic actions. It has a spectrum of action similar to that of NSAIDs and resembles particularly the COX-2 selective inhibitors. Paracetamol is, on average, a weaker analgesic than NSAIDs or COX-2 selective