グレード
analytical standard, for drug analysis
品質水準
形状
solid
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
色
white to off-white
溶解性
H2O: soluble
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl[H].Clc1cc(I)cc(Cl)c1\N=C2/NCCN2
InChI
1S/C9H8Cl2IN3.ClH/c10-6-3-5(12)4-7(11)8(6)15-9-13-1-2-14-9;/h3-4H,1-2H2,(H2,13,14,15);1H
InChI Key
ULCGXOSKNHMYAX-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I114-25MG-I:4548173996486
I114-BULK-I:
I114-VAR-I:
I114-VAR:
I114-100MG-I:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.