Merck
N0505
Sigma-Aldrich
β-ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸 ナトリウム塩 水和物
別名:
トリホスホピリジンヌクレオチド ナトリウム塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H27N7NaO17P3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
765.39 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (spectrophotometric assay)
品質水準
形状
powder
mp
175-178 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]([N+]2=CC(C(N)=O)=CC=C2)O[C@@H]1COP(OP(OC[C@H]3O[C@@H](N(C=N4)C5=C4C(N)=NC=N5)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]3O)([O-])=O)([O-])=O.O.[Na+]
InChI
1S/C21H28N7O17P3.Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39);;1H2/q;+1;/p-1/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;/m1../s1
InChI Key
CYQLUFJYVTUUFN-WUEGHLCSSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
電子受容体
包装
容量は、固体重量に基づいています。
その他情報
これは一般的な形態のNADPです。 3′-NADPまたはα-NADPと混同しないようご注意ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
2540048:
N0505PROC:
N0505-CP:
N0505-BULK:
N0505-1G-C:
N0505-500MG:4548174008874
N0505-50MG:
N0505-5G-C:
N0505-1G:4548174008867
N0505-VAR:
N0505-100MG:4548174008850
N0505-5G:4548174008881
N0505-PM:
N0505-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Syaghalirwa N M Mandiki et al.
Steroids, 70(2), 85-94 (2005-01-06)
Sex steroid inhibitors were used to characterize the effects of 17beta-estradiol (E2) and testosterone (T) on the sexual growth dimorphism of Eurasian perch juveniles. In experiment 1, growth responses to different doses of either E2 (25, 50, 75, and 100
F Moreno et al.
European journal of biochemistry, 161(3), 565-569 (1986-12-15)
Hexokinase PII is not inhibited by high Mg-ATP concentrations if the Mg2+-free ATP is kept at low levels (0.01 mM) in the assay mixture. Hexokinase PI activity is not affected either by Mg2+-free ATP nor by free Mg2+ in the
David J Waxman et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 320, 91-96 (2006-05-25)
A spectrofluorometric method is described for the determination of CYP2A6-catalyzed coumarin 7-hydroxylation. Following acidification of the reaction mixture, the enzymatic product, 7-hydroxycoumarin, is recovered by a double-extraction procedure and assayed using an excitation wavelength of 370 nm and an emission
Jianneng Li et al.
Science translational medicine, 13(595) (2021-05-28)
Prostate cancer resistance to next-generation hormonal treatment with enzalutamide is a major problem and eventuates into disease lethality. Biologically active glucocorticoids that stimulate glucocorticoid receptor (GR) have an 11β-OH moiety, and resistant tumors exhibit loss of 11β-HSD2, the oxidative (11β-OH
Considine, DM et al.
Van Nostrand Reinhold Encyclopedia of Chemistry, 1993-1993 null
プロトコル
Measure hexokinase activity using a continuous spectrophotometric rate-determination assay at 340 nm, catalyzing D-hexose sugar phosphorylation using ATP.
To measure glucose-6-phosphate dehydrogenase activity, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate is used in a spectrophotometric rate determination assay at 340 nm.