アプリケーション
β-ガラクトシダーゼは、予め透析又はゲル濾過することなく、IgG用の酵素標識などの誘導体化に使用することができます。[3]
生物化学的/生理学的作用
β-ガラクトシダーゼは、ラクトースをその単糖成分であるグルコースとガラクトースに切断します。また、グルコースからアロラクトース(β-ガラクトシダーゼの誘導物質)への糖転移をフィードバックループ内で触媒します。
β-ガラクトシダーゼは、遺伝子発現調節、タンパク質の機能/構造解析、標的遺伝子発現解析が関わる用途において、レポーター酵素と考えられています。[6]
包装
容量はタンパク質含有量に基づいています。
物性
四量体の分子量:465 kDa(各サブユニットの分子量は116.3 kDa)
単位の定義
1ユニットは、pH 7.3、37℃で1分あたり1.0 μモルのo-ニトロフェニルβ-D-ガラクトピラノシドをo-ニトロフェノール及びD-ガラクトースに加水分解する量です。
物理的形状
リン酸バッファ-とスクロ-スで安定化されています。
インヒビター
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G3153-5MG-PW:
G3153-5MG:
G3153-VAR:
G3153-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
Peptide-Mediated Membrane Transport of Macromolecular Cargo Driven by Membrane Asymmetry
Li X, et al.
Analytical Chemistry, 89(22), 12369-12374 (2017)
M J O'Sullivan et al.
Annals of clinical biochemistry, 16(5), 221-240 (1979-09-01)
In the last few years, the use of enzyme labels in immunoassays has been investigated. The aim of this review is to evaluate critically the role of such labels in clinical biochemistry. Special attention has been given to the problems
Structure of beta-galactosidase at 3.2-AA resolution obtained by cryo-electron microscopy
Bartesaghi A, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 111(32), 11709-11709 (2014)
Samuel Berhanu et al.
Journal of basic microbiology, 62(6), 669-688 (2022-03-16)
pUC18 and pUC19 are well-known high copy-number plasmid vectors routinely used for DNA cloning purposes. We show here that, in Escherichia coli transformed by native pUC18, the α-complementation of β-galactosidase (i.e., mediated by the peptide LacZα18) is intrinsically weak and
Application of galactose-sensitive E. coli strains as selective hosts for LacZ-plasmids.
Gossen JA, et al.
Nucleic Acids Research, 20(12), 3254-3254 (1992)